Merck
SML1840
Sigma-Aldrich
YK-3-237
別名:
B-[2-methoxy-5-[(1E)-3-oxo-3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-1-propen-1-yl]phenyl]-boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥15,560
¥15,560
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥15,560
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H21BO7
CAS番号:
分子量:
372.18
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥15,560
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
アッセイ
≥98% (HPLC)
品質水準
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 25 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
生物化学的/生理学的作用
YK-3-237 is an activator of sirtuin-1 (SIRT1).
YK-3-237 is an activator of sirtuin-1 (SIRT1). YK-3-237 showed anti-proliferative activity toward triple-negative breast cancer, inducing G2/M cell cycle arrest and apoptosis. In a study on renal fibrosis, YK-3-237 caused enhanced expression of α-SMA and fibronectin, suggesting that long-term use of SIRT1 activators may increase the risk or progression of chronic kidney disease.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yong Weon Yi et al.
Oncotarget, 4(7), 984-994 (2013-07-13)
Many types of mutations in tumor suppressor p53 are oncogenic through gain-of-function. Therefore, targeting mutant p53 (mtp53) is a promising therapeutic approach to fight against many types of cancers. We report here a small molecule compound YK-3-237 that reduces acetylation
Murugavel Ponnusamy et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 354(2), 142-151 (2015-05-30)
Although activation of sirtuin-1 (SIRT1) has been shown to protect the kidney from acute injury, its role in renal fibrosis remains controversial since both inhibition and activation of SIRT1 have been reported to attenuate renal fibrosis. To resolve this conflict