Merck
SML1816
Sigma-Aldrich
ABC44
≥98% (HPLC)
別名:
4-(4-Methoxyphenyl)-1-piperazinecarboxylic acid hexahydro-1,3-dioxo-7-[[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]methyl]imidazo[1,5-a]pyrazin-2-yl ester, 7-((1-Benzylpiperidin-4-yl)methyl)-1,3-dioxohexahydroimidazo[1,5-a]pyrazin-2(3H)-yl 4-(4-methoxyphenyl)piperazine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C31H40N6O5
CAS番号:
分子量:
576.69
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(N1OC(N2CCN(C3=CC=C(OC)C=C3)CC2)=O)C(CN(CC4CCN(CC5=CC=CC=C5)CC4)CC6)N6C1=O
生物化学的/生理学的作用
ABC44 is a cell-active, potent and selective inhibitor of palmitoyl-protein thioesterase 1 (PPT-1).
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1816-VAR:
SML1816-25MG:
SML1816-5MG:
SML1816-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Armand B Cognetta et al.
Chemistry & biology, 22(7), 928-937 (2015-06-30)
Serine hydrolase inhibitors, which facilitate enzyme function assignment and are used to treat a range of human disorders, often act by an irreversible mechanism that involves covalent modification of the serine hydrolase catalytic nucleophile. The portion of mammalian serine hydrolases