アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
光学活性
[α]/D -20 to -30°, c = 1 in methanol
色
white to light brown
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@@]12C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@H]4O)=CC(C=C1)=O
InChI
1S/C18H24O3/c1-17-8-7-15-13(14(17)4-5-16(17)20)3-2-11-10-12(19)6-9-18(11,15)21/h6,9-10,13-16,20-21H,2-5,7-8H2,1H3/t13-,14-,15-,16-,17-,18+/m0/s1
InChI Key
UIKDFTLKOKNUJP-UGDFAFBOSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1642INT1-BULK:
SML1642-VAR:
SML1642-BULK:
SML1642-5MG:
SML1642-25MG:
試験成績書(COA)