Merck
SML1636
Sigma-Aldrich
Pipecuronium bromide
≥98% (HPLC)
別名:
Pipecurium bromide, RGH-1106
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥16,800
25 MG
¥69,500
¥16,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥16,800
25 MG
¥69,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C35H62Br2N4O4
CAS番号:
分子量:
762.70
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥16,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
H2O: 20 mg/mL, clear
保管温度
room temp
SMILES記法
[Br-].[Br-].[N+]1(CCN(CC1)[C@@H]2[C@@H]([C@@]3([C@H]([C@H]4[C@@H]([C@@]5([C@H](C[C@@H]([C@H](C5)N6CC[N+](CC6)(C)C)OC(=O)C)CC4)C)CC3)C2)C)OC(=O)C)(C)C
InChI
1S/C35H62N4O4.2BrH/c1-24(40)42-32-21-26-9-10-27-28(35(26,4)23-31(32)37-15-19-39(7,8)20-16-37)11-12-34(3)29(27)22-30(33(34)43-25(2)41)36-13-17-38(5,6)18-14-36;;/h26-33H,9-23H2,1-8H3;2*1H/q+2;;/p-2/t26-,27+,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-;;/m0../s1
InChI Key
TXWBOBJCRVVBJF-YTGGZNJNSA-L
生物化学的/生理学的作用
Pipecuronium is a bisquaternary aminosteroid muscle relaxant which acts at the nicotinic acetylcholine receptor of the neuromuscular junction. Pipecuronium is a non-depolarizing neuromuscular blocking agent.
Pipecuronium is a bisquaternary aminosteroid muscle relaxant.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)