Merck
SML1607
Sigma-Aldrich
Lesinurad
≥98% (HPLC)
別名:
2-[[5-Bromo-4-(4-cyclopropyl-1-naphthalenyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]thio]-acetic acid, RDEA 594
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H14BrN3O2S
CAS番号:
分子量:
404.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 25 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
BrC1=NN=C(SCC(O)=O)N1C2=C3C(C=CC=C3)=C(C4CC4)C=C2
InChI
1S/C17H14BrN3O2S/c18-16-19-20-17(24-9-15(22)23)21(16)14-8-7-11(10-5-6-10)12-3-1-2-4-13(12)14/h1-4,7-8,10H,5-6,9H2,(H,22,23)
InChI Key
FGQFOYHRJSUHMR-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
生物化学的/生理学的作用
Lesinurad is a selective inhibitor of Urate transporter 1 (URAT1), a urate-anion exchanger which is responsible for the majority of uric acid reabsorption from the renal tubular lumen. Lesinurad thus reduces serum uric acid levels. Lesinurad has been approved for use in combination with a xanthine oxidase inhibitor to treat hyperuricemia associated with gout.
Lesinurad is a selective inhibitor of Urate transporter 1 (URAT1).
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)