由来生物
insect
品質水準
フォーム
solution
濃度
0.1 mg/mL in DMSO
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O1[C@@H]2[C@]3([C@@]([C@H]1CC2)(C(=O)OC3=O)C)C
InChI
1S/C10H12O4/c1-9-5-3-4-6(13-5)10(9,2)8(12)14-7(9)11/h5-6H,3-4H2,1-2H3/t5-,6+,9+,10-
InChI Key
DHZBEENLJMYSHQ-XCVPVQRUSA-N
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 1
引火点(°F)
188.6 °F
引火点(℃)
87 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
SML1537-BULK:
SML1537-1ML:
SML1537-VAR:
SML1537-1ML-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)