Merck
SML1520
Sigma-Aldrich
GS39783
≥98% (HPLC)
別名:
N,N′-ジシクロペンチル-2-メチルスルファニル-5-ニトロ-ピリミジン-4,6-ジアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H23N5O2S
CAS番号:
分子量:
337.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
faintly yellow to dark yellow
溶解性
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
room temp
SMILES記法
CSc1nc(NC2CCCC2)c(c(NC3CCCC3)n1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C15H23N5O2S/c1-23-15-18-13(16-10-6-2-3-7-10)12(20(21)22)14(19-15)17-11-8-4-5-9-11/h10-11H,2-9H2,1H3,(H2,16,17,18,19)
InChI Key
GSGVDKOCBKBMGG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
GABABレセプタ-に対する正のアロステリックモジュレ-タ-です。
GS39783 is a positive allosteric modulator (PAM) of GABA-B receptors. GABAB receptor positive allosteric modulators have potential for treatment of many neuro-psychiatric disorders as well as drug dependence and seizures. The receptor is a GPCR expressed throughout the CNS; it acts as both an auto-receptor and heteroreceptor to modulate GABA release and regulate K+ channels and Ca++ channels. GS39783 has been shown to inhibit alcohol self-administration and to have an antipsychotic-like effect in animal models of addiction and schizophrenia, respectively.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1520-VAR:
SML1520-BULK:
SML1520-5MG:
SML1520-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)