Merck
SML1465
Sigma-Aldrich
UNC0379 トリフルオロアセタート塩
≥98% (HPLC)
別名:
6,7-ジメトキシ-2-(ピロリジン-1-イル)-N-(5-(ピロリジン-1-イル)-ペンチル)キナゾリン-4-アミン トリフルオロアセタート塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥50,240
¥50,240
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥50,240
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H35N5O2 · xC2HF3O2
CAS番号:
分子量:
413.56 (free base basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥50,240
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
white to beige
溶解性
H2O: 5 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC1=C(OC)C=C(N=C(N2CCCC2)N=C3NCCCCCN4CCCC4)C3=C1
InChI
1S/C23H35N5O2/c1-29-20-16-18-19(17-21(20)30-2)25-23(28-14-8-9-15-28)26-22(18)24-10-4-3-5-11-27-12-6-7-13-27/h16-17H,3-15H2,1-2H3,(H,24,25,26)
InChI Key
WEXCGGWTIDNVNT-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
SETD8の発現は、膀胱がん、慢性骨髄性白血病、肝細胞がん、非小細胞肺がん、前立腺がん、小細胞肺がんなどのがんで観察されます。したがって、UNC0379によるSETD8(SETドメイン含有タンパク質)の阻害は、がんの進行を防ぐ可能性があります。[1]
UNC0379は、ヒストンH4リシン20(H4K20)のモノメチル化を触媒することが知られている唯一のメチルトランスフェラーゼであるリシンメチルトランスフェラーゼSETD8の基質と競合的に阻害する薬剤です。HK420のメチル化は、DNA損傷応答などさまざまな生物学的プロセスの調節に関与しています。UNC0379は、他の15種類のメチルトランスフェラーゼよりもSETD8に対して選択的であり、そのIC50値は他のメチルトランスフェラーゼが100 μMであるのに対してSETD8では7.3 μMです。
UNC0379は、リシンメチルトランスフェラーゼSETD8の最初の基質競合阻害剤です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1465-BULK:
SML1465-5MG:
SML1465-25MG:
SML1465-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Olivia G Dobbs et al.
BMC biology, 21(1), 175-175 (2023-08-15)
Cip1-interacting zinc finger protein 1 (CIZ1) forms RNA-dependent protein assemblies that stabilise epigenetic state, notable at the inactive X chromosome in females. CIZ1 has been linked with a range of human cancers and in mice genetic deletion of CIZ1 manifests
Dysregulation of protein methyltransferases in human cancer: an emerging target class for anticancer therapy.
Hamamoto R and Nakamura Y
Cancer Science, 107(4), 377-384 (2016)
Miku Wada et al.
Biomolecules, 10(12) (2020-12-20)
The histone methyltransferase SETD8, which methylates the lysine 20 of histone H4 (H4K20), is reportedly involved in human carcinogenesis along with nonhistone proteins such as p53. However, its expression profiles and functions in the context of high-grade serous ovarian carcinoma