SML1447
Clemizole hydrochloride
≥98% (HPLC)
別名:
1-(p-Chlorobenzyl)-2-(1-pyrrolidinylmethyl)benzimidazole hydrochloride, 1-(p-Chlorobenzyl)-2-pyrrolidylmethylenebenzimidazole hydrochloride, 1-[(4-Chlorophenyl)methyl]-2-(1-pyrrolidinylmethyl)-1H-benzimidazole hydrochloride, CID 2782 hydrochloride, NSC 46261 hydrochloride
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
保管条件
desiccated
色
white to beige
溶解性
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC(C=C1)=CC=C1CN2C(CN3CCCC3)=NC4=CC=CC=C42.[H]Cl
InChI
1S/C19H20ClN3.ClH/c20-16-9-7-15(8-10-16)13-23-18-6-2-1-5-17(18)21-19(23)14-22-11-3-4-12-22;/h1-2,5-10H,3-4,11-14H2;1H
InChI Key
DNFMJYXRIMLMBZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1447-25MG:
SML1447-5MG:
SML1447-BULK:
SML1447-VAR:
試験成績書(COA)