Merck
SML1439
Sigma-Aldrich
ML354
≥98% (HPLC)
別名:
1-Methyl-5-nitro-3-phenyl-1H-indole-2-methanol, VU0099704
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H14N2O3
CAS番号:
分子量:
282.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
protect from light
white to beige
溶解性
H2O: 10 mg/mL, clear
DMSO: 25 mg/mL, clear
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CN(C(CO)=C1C2=CC=CC=C2)C3=C1C=C([N+]([O-])=O)C=C3
InChI
1S/C16H14N2O3/c1-17-14-8-7-12(18(20)21)9-13(14)16(15(17)10-19)11-5-3-2-4-6-11/h2-9,19H,10H2,1H3
InChI Key
GNJUKVGDCUKDLF-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
ML354 is a potent and selective PAR4 (protease activated receptor-4) antagonist.
ML354 is a potent and selective PAR4 antagonist.
その他情報
Light and air sensitive.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1439-VAR:
SML1439-5MG:
SML1439-BULK:
SML1439-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)