Merck
SML1388
Sigma-Aldrich
N-Octanoyl dopamine
≥95% (HPLC)
別名:
N-(3,4-Dihydroxyphenethyl)octanamide, N-[2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl]-octanamide, NOD
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥12,580
¥12,580
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥12,580
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H25NO3
CAS番号:
分子量:
279.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥12,580
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC1=C(O)C=CC(CCNC(CCCCCCC)=O)=C1
InChI
1S/C16H25NO3/c1-2-3-4-5-6-7-16(20)17-11-10-13-8-9-14(18)15(19)12-13/h8-9,12,18-19H,2-7,10-11H2,1H3,(H,17,20)
InChI Key
MGRVMTGNRVNIEL-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
N-Octanoyl dopamine (NOD) protects cell cultures and tissues from cold storage inflicted damage.
N-Octanoyl dopamine (NOD) protects cell cultures and tissues from cold storage inflicted damage. N-Octanoyl dopamine decreases lactate-dehydrogenase (LDH) release during cold storage of cardiomyocytes in vitro. NOD did not induce a significant elevation of intracellular cAMP and is devoid of dopaminergic and adrenergic action.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)