Merck
SML1372
Sigma-Aldrich
Nifetepimine
≥95% (HPLC)
別名:
1,2,3,4-Tetrahydro-6-methyl-4-(3-nitrophenyl)-2-oxo-5-pyrimidinecarboxylic acid ethyl ester, 5-Ethoxycarbonyl-6-methyl-4-(3-nitrophenyl)-3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-one, 6-Methyl-4-(3-nitrophenyl)-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl-4-(3-nitrophenyl)-6-methyl-2-oxo-1,2,3,4 tetrahydropyrimidine-5 carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥44,330
¥44,330
出荷予定日2025年5月22日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥44,330
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H15N3O5
CAS番号:
分子量:
305.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥44,330
出荷予定日2025年5月22日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(OCC)C1=C(C)NC(NC1C2=CC([N+]([O-])=O)=CC=C2)=O
InChI
1S/C14H15N3O5/c1-3-22-13(18)11-8(2)15-14(19)16-12(11)9-5-4-6-10(7-9)17(20)21/h4-7,12H,3H2,1-2H3,(H2,15,16,19)
InChI Key
PPBNQKLDXXHPMH-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
Nifetepimine is a dihydropyrimidone calcium channel blocker that down-modulates SERCA3 (sarco/endoplasmic reticulum Ca2+ -ATPase 3) pump, and protects of the CD4+ T cells from tumor-induced apoptosis. Nifetepimine induces apoptotic cell death in triple negative breast cancer (TNBC) cells by stimulation of cross-talk between ER stress and the MEK/ERK pathway.
Nifetepimine is a dihydropyrimidone calcium channel blocker.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1372-VAR:
SML1372-5MG:
SML1372-BULK:
SML1372-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)