SML1368
CLP257
≥98% (HPLC)
別名:
(5Z)-5-[(4-Fluoro-2-hydroxyphenyl)methylene]-2-(tetrahydro-1-(2H)-pyridazinyl)-4(5H)-thiazolone
サイズを選択してください
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
, white to yellow to light brown
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1/C(SC(N2CCCCN2)=N1)=C/C3=CC=C(F)C=C3O
InChI
1S/C14H14FN3O2S/c15-10-4-3-9(11(19)8-10)7-12-13(20)17-14(21-12)18-6-2-1-5-16-18/h3-4,7-8,16,19H,1-2,5-6H2/b12-7-
InChI Key
SKCADXVKQRCWTR-GHXNOFRVSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1368-25MG:
SML1368-5MG:
SML1368-BULK:
SML1368-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)