Merck
SML1161
Sigma-Aldrich
Ki11502
≥98% (HPLC)
別名:
Ki 11502, N-[[[4-[(6,7-Dimethoxy-4-quinolinyl)oxy]phenyl]amino]thioxomethyl]-2-methyl-benzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H23N3O4S
CAS番号:
分子量:
473.54
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to brown
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
S=C(NC(C1=C(C)C=CC=C1)=O)NC(C=C2)=CC=C2OC3=CC=NC4=CC(OC)=C(OC)C=C43
InChI
1S/C26H23N3O4S/c1-16-6-4-5-7-19(16)25(30)29-26(34)28-17-8-10-18(11-9-17)33-22-12-13-27-21-15-24(32-3)23(31-2)14-20(21)22/h4-15H,1-3H3,(H2,28,29,30,34)
InChI Key
ZXGIBSBJQLLUEE-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
Ki11502 is a potent, ATP-competitive multikinase inhibitor that is selective for PDGF receptor. Ki11502 inhibits malignant hematopoietic cells proliferation and induces their apoptosis. Ki11502 is effective against colorectal cancer SW480 cell line.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1161-VAR:
SML1161-BULK:
SML1161-25MG:
SML1161-5MG:
試験成績書(COA)