安全性情報
SML0983
Sigma-Aldrich
5F-203
≥98% (HPLC)
別名:
4-(5-Fluoro-2-benzothiazolyl)-2-methyl-benzenamine, 5F203, NSC-703786
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥13,180
¥13,180
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥13,180
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H11FN2S
CAS番号:
分子量:
258.31
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥13,180
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Fc1cc2nc([s]c2cc1)c3cc(c(cc3)N)C
InChI
1S/C14H11FN2S/c1-8-6-9(2-4-11(8)16)14-17-12-7-10(15)3-5-13(12)18-14/h2-7H,16H2,1H3
InChI Key
IFWLHIIUGSEKKE-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
5F-203 is a cytotoxic molecule that forms DNA adducts that lead to cell death.
5F-203 is a cytotoxic molecule that forms DNA adducts that lead to cell death. 5F-203 induces aryl hydrocarbon receptor signaling, and elevates expression of CYP1A1. Treatment of cells with 5F-203 also leads to elevation of reactive oxygen species and activation of p38, JNK and ERK.
特徴および利点
This compound is a featured product for Apoptosis research. Click here to discover more featured Apoptosis products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0983-VAR:
SML0983-5MG:
SML0983-BULK:
SML0983-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.