スキップする
SML0976
Siramesine fumarate salt
≥98% (HPLC)
別名:
1′-[4-[1-(4-Fluorophenyl)indol-3-yl]butyl]spiro[1H-2-benzofuran-3,4′-piperidine] fumarate salt, Lu 28-179
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
5 mg
カートの在庫状況を確認する
¥29,400
25 mg
カートの在庫状況を確認する
¥89,400
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C30H31FN2O · C4H4O4
CAS番号:
分子量:
570.65
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
¥29,400
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Siramesine is a blood-brain barrier penetrant, selective and potent sigma-2 receptor agonist, which exhibits potent and very long-lasting anxiolytic effects in rodents. Also, siramesine is a lysosome-destabilizing agent that causes lysosomal cell death in varies immortalized and cancer cell lines.
Siramesine is a blood-brain barrier penetrant, selective and potent sigma-2 receptor agonist.
Siramesine or Lu 28-179 (1′-[4-[1-(4-fluorophenyl)-1H-indol-3-yl]-1-butyl]-spiro[isobenzofuran-1(3H),4′-piperidine]) is considered as a drug for depression and anxiety. This lysosomotropic agent stimulates mitochondrial membrane potential (MMP) reduction and the production of ROS (reactive oxygen species).
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
D95654
description
≥98% (HPLC)
description
98%
assay
≥98% (HPLC)
assay
98%
form
powder
form
liquid
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
-
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)