表示を変更する
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
5 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥31,800 |
25 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥128,000 |
この商品について
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1cnc(cc1)Oc2cc3c(cc2)OC(CC3)c4ccccc4
InChI
1S/C20H16N2O4/c23-22(24)16-7-11-20(21-13-16)25-17-8-10-19-15(12-17)6-9-18(26-19)14-4-2-1-3-5-14/h1-5,7-8,10-13,18H,6,9H2
InChI key
GZONLGPIHCCJOI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ORM-10103 is a potent, specific inhibitor of the Na(+)/Ca(2+) exchanger, NCX.
ORM-10103 is a potent, specific inhibitor of the Na(+)/Ca(2+) exchanger, NCX. The compound ORM-10103 inhibits both inward and outward NCX currents with IC50 values of 780 nM, and 960 nM, respectively. ORM-10103 blocks induced arrhythmias in canine cardiac tissue.
注意喚起語
Danger
ハザードコード
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable