アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
, yellow to orange to brown
溶解性
DMSO: 3 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
S1\C(=C/c3[o]c(cc3)c4ccc(cc4)C(=O)O)\C(=O)N(C1=S)Cc2ccccc2
InChI
1S/C22H15NO4S2/c24-20-19(29-22(28)23(20)13-14-4-2-1-3-5-14)12-17-10-11-18(27-17)15-6-8-16(9-7-15)21(25)26/h1-12H,13H2,(H,25,26)/b19-12-
InChI Key
AEZGRQSLKVNPCI-UNOMPAQXSA-N
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0886-5MG:
SML0886-25MG:
SML0886-VAR:
SML0886-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)