安全性情報
SML0863
Sigma-Aldrich
A-1070722
≥98% (HPLC)
別名:
1-(7-Methoxyquinolin-4-yl)-3-[6-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]urea
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥20,700
¥20,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥20,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H13F3N4O2
CAS番号:
分子量:
362.31
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥20,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 15 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(F)(F)c1nc(ccc1)NC(=O)Nc2c3c(ncc2)cc(cc3)OC
InChI
1S/C17H13F3N4O2/c1-26-10-5-6-11-12(7-8-21-13(11)9-10)22-16(25)24-15-4-2-3-14(23-15)17(18,19)20/h2-9H,1H3,(H2,21,22,23,24,25)
InChI Key
VQPBIJGXSXEOCU-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
A-1070722 is a potent brain-penetrant inhibitor of glycogen synthase kinase-3 (GSK-3) α and β isoforms with a Ki of 0.6 nM for both GSK-3α and GSK-3β. A-1070722 showed > 50-fold selectivity for GSK-3 over a panel of other kinases tested, including CDK family members. A-1070722 decreased phosphorylation of microtubule-associated protein Tau and protected rat primary cortical neurons against β amyloid and glutamate challenge.
A-1070722 is a potent brain-penetrant inhibitor of glycogen synthase kinase-3 (GSK-3) α and β isoforms.
特徴および利点
This compound is featured on the GSK-3 and PKB/Akt pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0863-25MG:
SML0863-BULK:
SML0863-VAR:
SML0863-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Glycogen synthase kinase 3 (GSK-3) is a highly conserved family of serine/threonine kinases for over 100 proteins in many pathways. See a list of accepted GSK-3 modulators and related products.
We offer many products related to PKB/Akt for your research needs.