安全性情報
SML0805
Sigma-Aldrich
CID16020046
≥98% (HPLC)
別名:
4-[4,6-Dihydro-4-(3-hydroxyphenyl)-3-(4-methylphenyl)-6-oxopyrrolo[3,4-c]pyrazol-5(1H)-yl]-benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥19,800
25 MG
¥74,500
¥19,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥19,800
25 MG
¥74,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H19N3O4
CAS番号:
分子量:
425.44
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥19,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[nH]1nc(c3c1C(=O)N(C3c5cc(ccc5)O)c4ccc(cc4)C(=O)O)c2ccc(cc2)C
InChI
1S/C25H19N3O4/c1-14-5-7-15(8-6-14)21-20-22(27-26-21)24(30)28(18-11-9-16(10-12-18)25(31)32)23(20)17-3-2-4-19(29)13-17/h2-13,23,29H,1H3,(H,26,27)(H,31,32)
InChI Key
VGUQVYZXABOXCX-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
CID16020046 has been used as an antagonist of G-protein coupled receptor (GPR55) to test its effect on nociceptive behavior in rats induced with formalin.[1]
生物化学的/生理学的作用
CID16020046 is a potent and a selective GPR55 antagonist that inhibits GPR55-mediated ERK1/2 phosphorylation. CID16020046 inhibits LPI-induced Ca2+ signaling in HEK-GPR55 cells.
CID16020046 is a potent and a selective GPR55 antagonist.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0805-25MG:
SML0805-5MG:
SML0805-BULK:
SML0805-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Bright N Okine et al.
Neuroscience, 443, 19-29 (2020-07-17)
The G-protein coupled receptor, GPR55, modulates nociceptive processing. Given the expression of GPR55 in the anterior cingulate cortex (ACC), a key brain region involved in the cognitive and affective dimensions of pain, the present study tested the hypothesis that GPR55