Merck
SML0783
Sigma-Aldrich
Sauchinone
≥98% (HPLC)
別名:
(5aα,7α,8β,8aβ,14aS*,14bβ)-5a,6,7,8,8a,14b-Hexahydro-7,8-dimethyl-5H-benzo[kl]bis[1,3]dioxolo[4,5-b:4′,5′-g]xanthen-5-one, (5aR,7R,8S,8aR,14aS,14bR)-5a,6,7,8,8a,14b-Hexahydro-7,8-dimethyl-5H-Benzo[kl]bis[1,3]dioxolo[4,5-b:4′,5′-g]xanthen-5-one
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥16,900
25 MG
¥63,500
¥16,900
出荷予定日2025年4月16日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥16,900
25 MG
¥63,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H20O6
CAS番号:
分子量:
356.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥16,900
出荷予定日2025年4月16日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
white to beige
溶解性
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(C=C1OCO2)[C@]3([H])C[C@@H](C)[C@H](C)[C@@]4([H])C5=CC6=C(OCO6)C=C5O[C@]12[C@]43[H]
InChI
1S/C20H20O6/c1-9-3-11-13(21)5-17-20(25-8-24-17)19(11)18(10(9)2)12-4-15-16(23-7-22-15)6-14(12)26-20/h4-6,9-11,18-19H,3,7-8H2,1-2H3/t9-,10+,11+,18+,19+,20+/m1/s1
InChI Key
GMTJIWUFFXGFHH-WPAOEJHSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
Sauchinone is an anti-inflammatory and antioxidant lignan isolated from Saururus chinensis a medical plant used for the treatment of fever, jaundice, oedema and inflammatory disease in oriental folk medicine. Sauchinone inhibits LPS-inducible iNOS (NOS II), TNF-α and COX-2 expression in macrophages through suppression of IKBα phosphorylation. It appears that sauchinone protects against myocardial ischemia/reperfusion injury by inhibition of p28 phosphorylation.
Sauchinone is an anti-inflammatory and antioxidant.
特徴および利点
This compound is featured on the Nitric Oxide Synthases page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jung Joo Yoon et al.
International journal of molecular sciences, 21(19) (2020-09-27)
Abnormal and excessive growth of mesangial cells is important in the pathophysiologic processes of diabetes-associated interstitial fibrosis and glomerulosclerosis, leading to diabetic nephropathy, which eventually turns into end-stage renal disease. Sauchinone, a biologically-active lignan isolated from aerial parts of Saururus
資料
We offer many products related to nitric oxide synthases for your research needs.
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research