安全性情報
SML0636
Sigma-Aldrich
SR1664
≥98% (HPLC)
別名:
4′-[[2,3-Dimethyl-5-[[[(1S)-1-(4-nitrophenyl)ethyl]amino]carbonyl]-1H-indol-1-yl]methyl]- [1,1′-Biphenyl]-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥17,010
25 MG
¥69,230
¥17,010
単価¥24,300割引30%
出荷予定日2025年4月07日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥17,010
25 MG
¥69,230
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C33H29N3O5
CAS番号:
分子量:
547.60
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥17,010
単価¥24,300割引30%
出荷予定日2025年4月07日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
protect from light
white to beige
溶解性
DMSO: 15 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)[C@@H](NC(=O)c2cc3c([n](c(c3C)C)Cc4ccc(cc4)c5c(cccc5)C(=O)O)cc2)C
InChI
1S/C33H29N3O5/c1-20-22(3)35(19-23-8-10-25(11-9-23)28-6-4-5-7-29(28)33(38)39)31-17-14-26(18-30(20)31)32(37)34-21(2)24-12-15-27(16-13-24)36(40)41/h4-18,21H,19H2,1-3H3,(H,34,37)(H,38,39)/t21-/m0/s1
InChI Key
IIJDFXNUWZTHIM-NRFANRHFSA-N
生物化学的/生理学的作用
SR1664 is a non-agonist PPARγ ligand and an inhibitor of Cdk5-mediated PPARγ phosphorylation. It has strong antidiabetic activity in two murine models of diabetes without the side effects normally asociated with the thiazolidinedione (TZD) antidiabetic PPARγ agonists. The TZD antidiabetics such as rosiglitazone and pioglitazone are full PPARγ agonists, but recent data have suggested that their separate activity, inhibition of the the obesity-linked PPARγ phosphorylation by Cdk5, is likely the more important activity for antidiabetic action. SR1664 has an IC50 of 80 nM in a competitive binding assay, blocked the Cdk5-mediated phosphorylation of PPARγ in vitro with IC50 between 20 and 200 nM and exhibited no PPARγ agonist activity.
SR1664 is a non-agonist PPARγ ligand and an inhibitor of Cdk5-mediated PPARγ phosphorylation; antidiabetic.
特徴および利点
This compound is featured on the CDKs page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
その他情報
Light sensitive
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0636-5MG:
SML0636-VAR:
SML0636-IP:
SML0636-25MG:
SML0636-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Review properties, activators and inhibitors, and available products for researching cyclin-dependent kinases (CDKs).