アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
powder
光学活性
[α]/D -60 to -75°, c = 0.7 (CDCl3)
色
white to beige
溶解性
DMSO: 15 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
InChI
1S/C32H44O8/c1-17(33)40-27(2,3)13-12-23(36)32(9,39)25-21(35)15-29(6)22-11-10-18-19(14-20(34)26(38)28(18,4)5)31(22,8)24(37)16-30(25,29)7/h10,12-14,19,21-22,25,34-35,39H,11,15-16H2,1-9H3/b13-12+/t19-,21-,22+,25+,29+,30-,31+,32+/m1/s1
InChI Key
NDYMQXYDSVBNLL-MUYMLXPFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0577-VAR:
SML0577-25MG:
SML0577-5MG:
SML0577-BULK:
試験成績書(COA)