SML0573
Ro 41-5253
≥98% (HPLC)
別名:
4-(2-(7-(ヘプチルオキシ)-3,4-ジヒドロ-4,4-ジメチル-2H-1-ベンゾチオピラン-6-イル)-1-プロペニル)安息香酸、S,S-ジオキシド, 4-[(1E)-2-[7-(ヘプチルオキシ)-3,4-ジヒドロ-4,4-ジメチル-1,1-ジオキシド-2H-1-ベンゾチオピラン-6-イル]-1-プロペン-1-イル]安息香酸, 4-[2-(7-ヘプトキシ-4,4-ジメチル-1,1-ジオキソ-2,3-ジヒドロチオクロメン-6-イル)プロパ-1-エニル]安息香酸, GR110, LG-629, RO 415253, Ro41-5253
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
[S]1(=O)(=O)CCC(c2c1cc(c(c2)\C(=C\c3ccc(cc3)C(=O)O)\C)OCCCCCCC)(C)C
InChI
1S/C28H36O5S/c1-5-6-7-8-9-15-33-25-19-26-24(28(3,4)14-16-34(26,31)32)18-23(25)20(2)17-21-10-12-22(13-11-21)27(29)30/h10-13,17-19H,5-9,14-16H2,1-4H3,(H,29,30)/b20-17+
InChI Key
JEIWQRITHXYGIF-LVZFUZTISA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0573-5MG:
SML0573-VAR:
SML0573-BULK:
SML0573-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)