アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 5 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1N(C2CCN(C[C@H](C)NC([C@H]3[C@H](C4=CC=CC=C4)C3)=O)CC2)C5=CC=C(Br)C=C5N1
InChI
1S/C25H29BrN4O2/c1-16(27-24(31)21-14-20(21)17-5-3-2-4-6-17)15-29-11-9-19(10-12-29)30-23-8-7-18(26)13-22(23)28-25(30)32/h2-8,13,16,19-21H,9-12,14-15H2,1H3,(H,27,31)(H,28,32)/t16-,20-,21+/m0/s1
InChI Key
JSVNNLRZCJAYTQ-ORYQWCPZSA-N
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0566-VAR:
SML0566-25MG:
SML0566-BULK:
SML0566-IP:
SML0566-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
PLD enzymes catalyze PC hydrolysis, influencing substrate recognition and lipid metabolism.