アッセイ
≥97% (HPLC)
形状
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 5 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)O[C@]1(C(C)=O)C(=C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@@H]4[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C23H30O4/c1-13-11-21-20-7-5-16-12-17(26)6-8-18(16)19(20)9-10-22(21,4)23(13,14(2)24)27-15(3)25/h12,18-21H,1,5-11H2,2-4H3/t18-,19+,20+,21-,22-,23-/m0/s1
InChI Key
CKFBRGLGTWAVLG-GOMYTPFNSA-N
遺伝子情報
human ... PGR(5241)
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0550-10MG:
SML0550-50MG:
SML0550-BULK:
SML0550-VAR:
試験成績書(COA)
資料
We offers many products related to Nuclear Receptors (Steroids) for your research needs.