安全性情報
SML0544
Sigma-Aldrich
GRI977143
≥98% (HPLC)
別名:
2-[[3-(1,3-Dioxo-1H-benz[de]isoquinolin-2(3H)-yl)propyl]thio]-benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥16,300
¥16,300
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥16,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H17NO4S
CAS番号:
分子量:
391.44
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥16,300
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to light brown
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
S(CCC[n]2[c](c3c4c([c]2=O)cccc4ccc3)=O)c1c(cccc1)C(=O)O
InChI
1S/C22H17NO4S/c24-20-16-9-3-6-14-7-4-10-17(19(14)16)21(25)23(20)12-5-13-28-18-11-2-1-8-15(18)22(26)27/h1-4,6-11H,5,12-13H2,(H,26,27)
InChI Key
GMVZUCHUOYUMLL-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
GRI977143 is a potent, specific LPA2 receptor agonist with no affinity for other LPA receptors. GRI977143 inhibits the initiation of apoptosis induced by adriamycin or serum withdrawal in MEFs derived from LPA2 knock-out mice transfected with an LPA2 expression vector, but has no affect in non-transfected cells.
GRI977143 is a potent, specific LPA2 receptor agonist.
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0544-5MG:
SML0544-25MG:
SML0544-VAR:
SML0544-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Sigma-Aldrich offers many products related to lysophospholipid receptors for your research needs.