Merck
SML0369
Sigma-Aldrich
CID-2011756
≥98% (HPLC)
別名:
5-(3-Chlorophenyl)-N-[4-(morpholin-4-ylmethyl)phenyl]furan-2-carboxamide, CID 2011756
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥15,300
25 MG
¥54,830
¥15,300
出荷予定日2025年6月01日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥15,300
25 MG
¥54,830
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H21ClN2O3
CAS番号:
分子量:
396.87
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥15,300
出荷予定日2025年6月01日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
保管温度
room temp
SMILES記法
Clc1cccc(c1)-c2ccc(o2)C(=O)Nc3ccc(CN4CCOCC4)cc3
InChI
1S/C22H21ClN2O3/c23-18-3-1-2-17(14-18)20-8-9-21(28-20)22(26)24-19-6-4-16(5-7-19)15-25-10-12-27-13-11-25/h1-9,14H,10-13,15H2,(H,24,26)
InChI Key
XQJWTJLJEYIUDZ-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
CID-2011756 is a cell-active ATP competitive and specific PKD1 inhibitor that inhibits phorbol ester-induced endogenous PKD1 activation in LNCaP prostate cancer cells.
CID-2011756 is a cell-active ATP competitive and specific PKD1 inhibitor.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0369-VAR:
SML0369-25MG:
SML0369-5MG:
SML0369-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)