アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
保管条件
desiccated
色
white to beige
溶解性
H2O: >10 mg/mL
保管温度
room temp
SMILES記法
Cl.Cl.COc1cc(OC)c2cc(cnc2c1)-c3ccncc3
InChI
1S/C16H14N2O2.2ClH/c1-19-13-8-15-14(16(9-13)20-2)7-12(10-18-15)11-3-5-17-6-4-11;;/h3-10H,1-2H3;2*1H
InChI Key
YBBAOKYVJCNJIV-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0334-BULK:
SML0334-5MG:
SML0334-25MG:
SML0334-VAR:
試験成績書(COA)
資料
We offers many products related to PDGFR for your research needs.
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology