Merck
SML0260
Sigma-Aldrich
ST1936
≥98% (HPLC)
別名:
2-(5-chloro-2-methyl-1H-indol-3-yl)-N,N-dimethylethanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H17ClN2
CAS番号:
分子量:
236.74
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to beige
溶解性
DMSO: ≥5 mg/mL (warmed)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN(C)CCc1c(C)[nH]c2ccc(Cl)cc12
InChI
1S/C13H17ClN2/c1-9-11(6-7-16(2)3)12-8-10(14)4-5-13(12)15-9/h4-5,8,15H,6-7H2,1-3H3
InChI Key
KSYMELKKLOFABL-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
ST1936 is a high affinity 5-HT6-specific agonist (Ki = 13 nM). The IC50 for competition of LSD from 5-HT6 expressed in HEK cells is 40 nM, and the EC50 for stimulating cAMP production is 16 nM.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0260-BULK:
SML0260-5MG:
SML0260-25MG:
SML0260-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Srijit Das et al.
eLife, 9 (2020-04-24)
Germ cells are vulnerable to stress. Therefore, how organisms protect their future progeny from damage in a fluctuating environment is a fundamental question in biology. We show that in Caenorhabditis elegans, serotonin released by maternal neurons during stress ensures the
資料
We offer many products related to serotonin receptors for your research needs.
お客様の研究ニーズを満たす、セロトニン受容体に関連した多数の製品をご用意しています。