Merck
SML0222
Sigma-Aldrich
TVP1022
≥98% (HPLC)
別名:
(1S)-2,3-Dihydro-N-2-propyn-1-yl-1H-inden-1-amine, (S)-Rasagiline, S-(-)-N-Propargyl-1-aminoindan
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥17,100
25 MG
¥64,100
¥17,100
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥17,100
25 MG
¥64,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H13N
CAS番号:
分子量:
171.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥17,100
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
(Powder, Film or Oil)
溶解性
DMSO: ≥15 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C#CCN[C@H]1CCc2ccccc12
InChI
1S/C12H13N/c1-2-9-13-12-8-7-10-5-3-4-6-11(10)12/h1,3-6,12-13H,7-9H2/t12-/m0/s1
InChI Key
RUOKEQAAGRXIBM-LBPRGKRZSA-N
生物化学的/生理学的作用
TVP1022 is an S-isomer of rasagiline, a PKC Pathway activator and neuroprotective and cytoprotective
TVP1022, the S-isomer of rasagiline, an anti-Parkinson drug, appears to have the same neuroprotective activity as the R-isomer, but is 1000-fold less active as an MAO-B inhibitor. TVP1022, a neuroprotective and cytoprotective molecule, is also cardioprotective in rat models. Its activity is believed to involve stabilization of mitochondrial membrane potential, induction of Bcl-2 and activation of the PKC signalling pathway, enhancing the phosphorylation of protein kinase C and glycogen synthase kinase-3β.
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0222-25MG:
SML0222-5MG:
SML0222-BULK:
SML0222-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)