アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
yellow to orange
溶解性
DMSO: ≥5 mg/mL
オーガナイザー
Bayer
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN(C)C(=S)N\N=C(\c1ccccn1)c2ccccn2
InChI
1S/C14H15N5S/c1-19(2)14(20)18-17-13(11-7-3-5-9-15-11)12-8-4-6-10-16-12/h3-10H,1-2H3,(H,18,20)
InChI Key
XOBIGRNRXCAMJQ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
注意
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0186-VAR:
SML0186-5MG:
SML0186-BULK:
SML0186-IP:
SML0186-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
資料
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.