Merck
SML0121
Sigma-Aldrich
BTZO-1
≥98% (HPLC)
別名:
2-ピリジン-2-イル-4H-1,3-ベンゾチアジン-4-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H8N2OS
CAS番号:
分子量:
240.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to tan
溶解性
DMSO: ≥7 mg/mL
オーガナイザー
Takeda
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1N=C(Sc2ccccc12)c3ccccn3
InChI
1S/C13H8N2OS/c16-12-9-5-1-2-7-11(9)17-13(15-12)10-6-3-4-8-14-10/h1-8H
InChI Key
GBAKVEWPYUIGHN-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
BTZO-1 may be used in ARE-mediated gene expression studies.
生物化学的/生理学的作用
BTZO-1は、心筋細胞のアポトーシス抑制物質であり、これはおそらく、抗酸化物質応答配列(ARE)が介在する遺伝子発現を活性化することにより作用しています。グルタチオンS-トランスフェラーゼYaサブユニット(GST Ya)遺伝子の発現において、BTZO-1は、GST YaのAREの活性化に必要なマクロファージ遊走阻止因子(MIF)と結合することが報告されています。
特徴および利点
This compound was developed by Takeda. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0121-BULK:
SML0121-VAR:
SML0121-25MG:
SML0121-5MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research