SML0103
AMTB hydrate
≥98% (HPLC)
別名:
N-(3-aminopropyl)-2-[(3-methylphenyl)methoxy]-N-(2-thienylmethyl)-benzamide hydrochloride (1:1) hyclate
サイズを選択してください
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
色
white to tan
溶解性
DMSO: ≥10 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(C1=C(OCC2=C(C)C=CC=C2)C=CC=C1)N(CCCN)CC3=CC=CS3.Cl.O
InChI
1S/C23H26N2O2S.ClH.H2O/c1-18-8-2-3-9-19(18)17-27-22-12-5-4-11-21(22)23(26)25(14-7-13-24)16-20-10-6-15-28-20;;/h2-6,8-12,15H,7,13-14,16-17,24H2,1H3;1H;1H2
InChI Key
RTYVTAQFASBIDN-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0103-VAR:
SML0103-BULK:
SML0103-25MG:
SML0103-IP:
SML0103-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)