Merck
SMB01071
Sigma-Aldrich
Vaccinoside
≥90% (LC/MS-ELSD)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥62,100
¥62,100
出荷予定日2025年4月30日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥62,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H28O13
CAS番号:
分子量:
536.48
UNSPSCコード:
12352205
NACRES:
NA.25
¥62,100
出荷予定日2025年4月30日
バルクの問い合わせ
由来生物
plant
アッセイ
≥90% (LC/MS-ELSD)
フォーム
solid
分子量
536.48
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2OC=C([C@@H]3[C@H]2[C@@](C=C3)(O)COC(=O)\C=C\c4ccc(cc4)O)C(=O)O
InChI
1S/C25H28O13/c26-9-16-19(29)20(30)21(31)24(37-16)38-23-18-14(15(10-35-23)22(32)33)7-8-25(18,34)11-36-17(28)6-3-12-1-4-13(27)5-2-12/h1-8,10,14,16,18-21,23-24,26-27,29-31,34H,9,11H2,(H,32,33)/b6-3+/t14-,16-,18-,19-,20+,21-,23+,24+,25+/m1/s1
InChI Key
WJPRKOJNQIZCGY-OZOLURDPSA-N
詳細
Vaccinoside, an iridoid glycoside, is a bioactive natural compound derived from Vaccinium bracteatum, Andromeda polifolia, and Craibiodendron henryi. Current research indicates that this metabolite is an inhibitor and may possess diverse biological activities, including antioxidant and anticancer properties.
アプリケーション
Vaccinoside is a natural product derived from plant source that finds application in compound screening libraries, metabolomics, phytochemical, and pharmaceutical research.
特徴および利点
  • Suitable for Biochemical and Biomedical research
  • Versatile and adaptable for wide variety of laboratory and research applications
その他情報
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB01071-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)