Merck
SMB01034
Sigma-Aldrich
Purifolin
≥90% (LC/MS-ELSD)
別名:
7-Methoxy-8-acetoxy-3,3′,4′,5-tetrahydroxyflavone 3-O-α-L-rhamnopyranoside
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥53,820
¥53,820
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥53,820
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H24O13
CAS番号:
分子量:
520.44
UNSPSCコード:
12352205
NACRES:
NA.25
¥53,820
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
由来生物
plant
アッセイ
≥90% (LC/MS-ELSD)
フォーム
solid
分子量
520.44
溶解性
water: slightly soluble
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
O1[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1C)O)O)O)OC2=C(Oc4c(c(cc(c4OC(=O)C)OC)O)C2=O)c3cc(c(cc3)O)O
InChI
1S/C24H24O13/c1-8-16(29)18(31)19(32)24(34-8)37-23-17(30)15-13(28)7-14(33-3)21(35-9(2)25)22(15)36-20(23)10-4-5-11(26)12(27)6-10/h4-8,16,18-19,24,26-29,31-32H,1-3H3/t8-,16-,18+,19+,24-/m0/s1
InChI Key
XCQNRWMPPLJRCM-PZSVWFBASA-N
詳細
Purifolin, a polyketide-flavonoid, is commonly found in Atraphaxis muschketovii, Atraphaxis frutescens, and Atraphaxis pyrifolia. This natural product derived from plant sources is known for its potent antioxidant activities.
アプリケーション
It is a natural product derived from plant source that finds application in compound screening libraries, metabolomics, phytochemical and biochemical research.
特徴および利点
  • High quality compound suitable for multiple research applications
  • Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
その他情報
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB01034-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)