Merck
SMB00504
Sigma-Aldrich
レボグルコセノン
≥95% (GC)
別名:
(1S,5R)-6,8-ジオキサビシクロ[3.2.1]オクト-2-エン-4-オン, 1,6-アンヒドロ-3,4-ジデオキシヘキサ-3-エノピラン-2-ウロース, 6,8-ジオキサビシクロ[3.2.1]オクト-2-エン-4-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6O3
CAS番号:
分子量:
126.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥95% (GC)
形状
liquid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][C@]1(C=CC2=O)CO[C@]2([H])O1
InChI
1S/C6H6O3/c7-5-2-1-4-3-8-6(5)9-4/h1-2,4,6H,3H2/t4-,6+/m0/s1
InChI Key
HITOXZPZGPXYHY-UJURSFKZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
研究室では、レボグルコセノン(1,6-アンヒドロ-3,4-ジデオキシ-β-D-グリセロ-ヘキス-3-エノピラノース-2-ウロース、LGO)はH3PO4処理したクラフト古紙から熱分解により合成できます。 また、酸処理したセルロースと紙から熱分解によっても合成できます。 さまざまな触媒の存在下でジエチルマロン酸、シアン酢酸エチル、2-ニトロプロパン、および2-メチルシクロヘキサノンとのマイケル付加反応を経てD-エリスロ構造を持つ4置換レボグルコセノン誘導体を形成します。 磁性を持つ超酸(SO4-2/TiO2-Fe3O4)が媒介するセルロースおよびポプラ材の熱分解がLGOの選択的合成に提案されています。
アプリケーション
レボグルコセノンは、以下の合成で使用される可能性があります:
  • さまざまなデオキシ糖、ケト糖、および分岐糖
  • 4-チオおよび4-置換糖誘導体
  • セリコルニンの天然立体異性体
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00504-VAR:
SMB00504-10MG:
SMB00504-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Some reactions of levoglucosenone.
Shafizadeh F, et al.
Carbohydrate Research, 71(1), 169-191 (1979)
A stereoselective synthesis of ?natural?(4S, 6S, 7S)-serricornin, the sex pheromone of cigarette bettle, from levoglucosenone.
Mori M, et al.
Tetrahedron Letters, 23(44), 4593-4596 (1982)
Michael-addition reactions of levoglucosenone.
Shafizadeh F, et al.
Carbohydrate Research, 102(1), 217-230 (1982)
Preparation of 1, 6-anhydro-3, 4-dideoxy-β-D-glycero-hex-3-enopyranos-2-ulose (levoglucosenone) and some derivatives thereof.
Shafizadeh F and Chin PPS.
Carbohydrate Research, 58(1), 79-87 (1977)
Qiang Lu et al.
Bioresource technology, 171, 10-15 (2014-09-01)
Magnetic superacid (SO4(2-)/TiO2-Fe3O4) was prepared for catalytic fast pyrolysis of cellulose and poplar wood to produce levoglucosenone (LGO). Its catalytic activity was evaluated via pyrolysis-gas chromatography/mass spectrometry (Py-GC/MS) experiments, and compared with the non-magnetic SO4(2-)/TiO2, phosphoric acid (H3PO4) and sulfur