Merck
316555
Sigma-Aldrich
1,6-アンヒドロ-β-D-グルコース
99%
別名:
レボグルコサン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H10O5
CAS番号:
分子量:
162.14
Beilstein:
80998
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
形状
powder or crystals
光学活性
[α]18/D −66°, c = 1 in H2O
beige
mp
182-184 °C (lit.)
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES記法
O[C@H]1[C@H](O)[C@H]2CO[C@H](O2)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H10O5/c7-3-2-1-10-6(11-2)5(9)4(3)8/h2-9H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6-/m1/s1
InChI Key
TWNIBLMWSKIRAT-VFUOTHLCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
1,6-アンヒドロ-β-D-グルコース(レボグルコサン)は、次の物質の合成に前駆物質として使用できます。
  • 1,6-アンヒドロ-2,4-ジデオキシ-β-D-グリセロヘキソピラノース-3-ウロース。
  • カチオン性開環重合を介した準線形ポリグルコース(PGIc)の合成。
  • グルコピラノースのポリ窒素化アナログ。
  • 3-デオキシ-3-フルオロガラクトピラノースおよびアセチル化4-デオキシ-4-フルオロガラクトピラノース。
その他情報
お客様の研究に対するメルクの多様な単糖製品を包括的に理解していただくには、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
316555-250MG:
316555-BULK:
316555-1G:
316555-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The controlled synthesis of polyglucose in one-dimensional coordination nanochannels
Kobayashi Y, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 52(29), 5156-5159 (2016)
Dimitra Balla et al.
Environmental science and pollution research international, 25(13), 12191-12205 (2017-09-10)
Two classes of polar organic compounds, dicarboxylic acids (DCAs) and sugars/sugar anhydrides (S/SAs), were measured in airborne particulate matter in the area of Thessaloniki, northern Greece. The target compounds were measured simultaneously in two particle fractions PM10 and PM2.5 during
Synthesis of Protected 3-Deoxy-3-fluoro-and 4-Deoxy-4-fluoro-d-galactopyranosides from Levoglucosan
Laine D, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 82(9), 4986-4992 (2017)
Bret A Schichtel et al.
Environmental science & technology, 51(17), 9846-9855 (2017-08-02)
Carbonaceous compounds are a significant component of fine particulate matter and haze in national parks and wilderness areas where visibility is protected, i.e., class I areas (CIAs). The Regional Haze Rule set the goal of returning visibility in CIAs on
Practical synthesis of 1, 6-anhydro-2, 4-dideoxy-β -D-glycero-hexopyranos-3-ulose from levoglucosan
Belyk K, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 65(8), 2588-2590 (2000)