由来生物
synthetic (organic)
アッセイ
≥95%
フォーム
liquid
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@H](OCCN=[N+]=[N-])[C@@H](O)C(O)[C@@H]1O
InChI
1S/C8H15N3O6/c9-11-10-1-2-16-8-7(15)6(14)5(13)4(3-12)17-8/h4-8,12-15H,1-3H2/t4?,5-,6?,7-,8+/m1/s1
InChI Key
VGCOVRUENPCVTD-IEWBWJGZSA-N
詳細
2-Azidoethyl α-mannopyranoside is an alkylated glycoside.
生物化学的/生理学的作用
2-Azidoethyl α-mannopyranoside is an alkylated glycoside. Alkylated glycosides are used as ligands for Click Chemistry. They may also be important as carbohydrate carriers in glycotherapeutic applications, drug carriers for site-specific delivery, drug enhancers for decreasing toxicity, and solubility and protein enhancers.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)