アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
SMILES記法
O[C@H]1CC[C@@]2(C)[C@]([C@@H](O)C[C@]3(C)[C@]2([H])C[C@@H](O)[C@@]4([H])[C@@]3(C)CC[C@]4([H])[C@](C)(CCC=C(C)C)O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)([H])C1(C)C
InChI
1S/C36H62O9/c1-19(2)10-9-13-36(8,45-31-29(43)28(42)27(41)23(18-37)44-31)20-11-15-34(6)26(20)21(38)16-24-33(5)14-12-25(40)32(3,4)30(33)22(39)17-35(24,34)7/h10,20-31,37-43H,9,11-18H2,1-8H3/t20-,21+,22-,23+,24+,25-,26-,27+,28-,29+,30-,31-,33+,34+,35+,36-/m0/s1
InChI Key
XNGXWSFSJIQMNC-FIYORUNESA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)