Merck
SMB00345
Sigma-Aldrich
Corynoline
≥98% (HPLC)
別名:
(+)-Corynoline, 13-Methylchelidonine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H21NO5
CAS番号:
分子量:
367.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN1CC2=C3OCOC3=CC=C2[C@@]4(C)[C@@H](O)CC5=CC(OCO6)=C6C=C5[C@]41[H]
InChI
1S/C21H21NO5/c1-21-14-3-4-15-19(27-10-24-15)13(14)8-22(2)20(21)12-7-17-16(25-9-26-17)5-11(12)6-18(21)23/h3-5,7,18,20,23H,6,8-10H2,1-2H3/t18-,20+,21-/m0/s1
InChI Key
IQUGPRHKZNCHGC-TYPHKJRUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corynoline is an alkaloid found in Corydalis solida incisa.
生物化学的/生理学的作用
Corynoline inhibits acetylcholinesterase in a dose-dependent manner.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00345-5MG:
SMB00345-BULK:
SMB00345-25MG:
SMB00345-VAR:
試験成績書(COA)