Merck
SMB00198
Sigma-Aldrich
Conifegrol
≥95% (LC/MS-ELSD)
別名:
O-geranylconiferyl alcohol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥71,600
¥71,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥71,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H28O3
CAS番号:
分子量:
316.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
¥71,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥95% (LC/MS-ELSD)
フォーム
solid
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
COc1cc(\C=C\CO)ccc1OC\C=C(/C)CC\C=C(/C)C
InChI
1S/C20H28O3/c1-16(2)7-5-8-17(3)12-14-23-19-11-10-18(9-6-13-21)15-20(19)22-4/h6-7,9-12,15,21H,5,8,13-14H2,1-4H3/b9-6+,17-12+
InChI Key
UJQXYSRVSXKEES-YIERNNEGSA-N
詳細
植物由来の天然産物
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00198-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
H Shibuya et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 40(9), 2325-2330 (1992-09-01)
Two new phenylpropanoids, named O-geranylsinapyl alcohol (1) and O-geranylconiferyl alcohol (2), and a new acid amide, named hazeleamide (3), were isolated from the bark of Fagara rhetza (Rutaceae), an Indonesian medicinal plant from Flores Island, Indonesia. The chemical structures of