Merck
SMB00127
Sigma-Aldrich
Veronicoside
≥95% (LC/MS-ELSD)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥41,100
¥41,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥41,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H26O11
CAS番号:
分子量:
466.44
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
¥41,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥95% (LC/MS-ELSD)
フォーム
solid
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2OC=C[C@H]3[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@@H]5O[C@]5(CO)[C@@H]23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C22H26O11/c23-8-12-14(25)15(26)16(27)21(30-12)32-20-13-11(6-7-29-20)17(18-22(13,9-24)33-18)31-19(28)10-4-2-1-3-5-10/h1-7,11-18,20-21,23-27H,8-9H2/t11-,12-,13-,14-,15+,16-,17+,18+,20+,21+,22-/m1/s1
InChI Key
GOHHRVCULPSXEU-RWORTQBESA-N
詳細
植物由来の天然産物
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00127-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ancuta C Raclariu et al.
Frontiers in pharmacology, 8, 378-378 (2017-07-05)
Studying herbal products derived from local and traditional knowledge and their value chains is one of the main challenges in ethnopharmacology. The majority of these products have a long history of use, but non-harmonized trade and differences in regulatory policies