Merck
SMB00042
Sigma-Aldrich
NK-A 17E-233I
≥95% (LC/MS-ELSD)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H16O5
CAS番号:
分子量:
276.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥95% (LC/MS-ELSD)
形状
solid
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
COc1cc(C)c(Oc2cc(C)cc(O)c2O)c(O)c1
InChI
1S/C15H16O5/c1-8-4-11(16)14(18)13(5-8)20-15-9(2)6-10(19-3)7-12(15)17/h4-7,16-18H,1-3H3
InChI Key
JGXPRDVSWGDODG-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Natural product derived from fungal source.
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00042-1MG:
試験成績書(COA)