Merck
SIAL0641
Sigma-Aldrich
Sigma® 75 cm培養フラスコ
cap, vented, tissue-culture treated, sterile, pack of 20 × 5 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.22
物質
canted neck
polystyrene
無菌性
sterile
特徴
cap vented
graduations
包装
pack of 20 × 5 ea
最大容量
60 mL
表面積
75 cm2
有効容積
15-22.5 mL
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ニーズに合わせて、様々なサイズ、デザインおよびキャップスタイルでご利用になれます。
  • 光学的に透明な汚れのないポリスチレンから製造
  • 最適な細胞接着のための処理済み
  • トレーサビリティを容易にするためにロット番号が印刷済み
  • 完全性が100%テスト済み
  • ガンマ線照射による滅菌と非発熱性の認定
法的情報
Sigma is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)