包装
pack of 25 × 20 ea
直径× H
60 mm × 15 mm
表面積
21 cm2
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- 光学的に透明な未使用のポリスチレンから製造
- 最適な細胞接着向けに処理済
- ガンマ線滅菌済、非発熱性の認証済
- 取扱いを容易にするスタッキングビーズ付き
- 一貫したガス交換を可能とするベント付きの蓋
法的情報
Sigma is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
試験成績書(COA)
プロトコル
Store the cryovials in a liquid nitrogen storage tank immediately upon arrival.
Store the cryovials in a liquid nitrogen storage tank immediately upon arrival.
Technical information for working with human bronchial epithelial cell line including thawing, subculturing and cryopreservation.
Technical information for working with rat brain microvascular endothelial cells including thawing, subculturing and cryopreservation