Merck
SHH0021
Sigma-Aldrich
Melanin Bleach Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12171500
NACRES:
NA.47
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
品質水準
保管温度
room temp
詳細
An easy to use two step kit that reduces melanin while preserving delicate tissue, cytologic detail, and antigens. Heavy melanin pigment in the cells can obscure cellular morphology and subsequently impair interpretation when using routine or special histochemical stains. The Melanin Bleach Kit enables the removal of melanin from tissue sections allowing for positive staining to be interpreted correctly. A two step kit that does not require mixing. Used before staining to reduce melanin while preserving delicate tissue, cytologic detail, and antigens.
アプリケーション
  • Subsequently impair interpretation when using special stains or histochemical.
  • For removal of melanin from tissue sections prior to staining with 3,3′-diaminobenzidine tetrahydrochloride (DAB) for special staining other histochemical methods.
  • Melanin Bleach Kit can be used for removal of melanin from tissue sections prior to staining with 3,3′-diaminobenzidine tetrahydrochloride (DAB) for special staining, or other histochemical methods.
  • Not recommended for immunohistochemistry.
原理
Melanins are pale brown, dark brown, or black pigments that are found intracellularly in the cytoplasm. Melanins are found in hair, skin, retina and the substantia nigra of the brain. These pigments interfere with visualization of cellular detail in light microscopy. The Melanin Bleach Kit provides an easy, time saving methodology for reducing melanin interference.
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1