Merck
SH0221
Sigma-Aldrich
MISSION® shRNAヒト遺伝子ファミリーセット、DNA
G-Protein Coupled Receptors
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106609
NACRES:
NA.51
品質水準
製品種目
MISSION®
保管温度
−20°C
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
配列が確認されたshRNAレンチウイルスプラスミド(pLKO.1-puro)を、ウイルスへのパッケージングや一過性トランスフェクションに適した精製プラスミドDNAとして提供されます。DNAは1ウェルあたりTris/EDTA溶液40 μLで提供されます。1ウェルあたり1クローン平均2 μg(400 ng~4 μg)として提供されます。簡単に識別できるようにバーコードを付けた96ウェルプレートでお届けします。遺伝子セットには、RefSeq、遺伝子の解説、遺伝子シンボル、クローンID、ヘアピン配列、遺伝子座の連鎖、およびプレートマップの位置を収録したCDが付属しています。
その他情報
TRCライブラリーは常にアップデートされているため、ご購入の時点での正確な遺伝子およびクローンの数は多少変更されている場合があります。
各MISSION shRNAクローンは、レンチウイルスプラスミドベクターpLKO.1-Puroのコンストラクト後、大腸菌を形質転換しています。pLKO.1-Puroベクターには、細菌用抗生物質(アンピシリン)耐性遺伝子と哺乳動物用抗生物質(ピューロマイシン)耐性遺伝子が組み込まれており、細菌細胞株、哺乳類細胞株のどちらにも利用できます。各クローンセットは、独自のアルゴリズムを用いて各ターゲット遺伝子に対してデザインされた平均3~5のコンストラクトが含まれています。したがって、各遺伝子セットのうち少なくとも1クローンは70%以上のノックダウンレベルを示すため、これらのクローンセットを使用することにより、様々なノックダウン効率が予測されます。これにより、遺伝子機能の消失の影響について幅広いノックダウン効率で検討できます。各shRNAコンストラクトはクローニングされており、ターゲット遺伝子に確実にマッチするよう配列が確認されております。
販売されているその他の遺伝子ファミリーセットの詳細なリストは、遺伝子ファミリーセットのウェブサイトをご覧ください。
遺伝子数:444、クローン数:2761
法的情報
本製品の使用にはライセンス契約が1つ以上必要となります。詳細はhttp://sigmaaldrich.com/missionlicenseをご覧ください。
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Miles D Thompson et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 448, 109-137 (2008-03-29)
Genetic variation in G protein-coupled receptors (GPCRs) results in the disruption of GPCR function in a wide variety of human genetic diseases. In vitro strategies have been used to elucidate the molecular pathologies that underlie naturally occurring GPCR mutations. Various
G Milligan
Trends in endocrinology and metabolism: TEM, 9(1), 13-19 (2008-04-15)
Research on the structure, regulation and signalling properties of the family of seven-transmembrane-helix, heterotrimeric guanine nucleotide-binding protein (G-protein)-coupled receptors (GPCRs) continues at a frantic pace. This reflects their central role in transmission of hormone- and neurotransmitter-encoded information across the plasma