Merck
SEP050
Millipore
Seppro® Supermix
LC2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
ベッド容積
2 mL
カラム D × L
6.4 mm × 63 mm
キャパシティ
loading(Flow Through volume from IgY 14 LC5 (SEP030))
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
多量タンパク質(HAP、highly-abundant proteins)の免疫親和性による分離は、血漿におけるタンパク質濃度の広いダイナミックレンジという問題を解決し、しかも微量タンパク質(LAP、low-abundant proteins)の検出を可能にする、きわめて効果的な手法のひとつとして確立されています。ニワトリのポリクローナルIgY(卵黄免疫グロブリン)抗体にはユニークな特長があり、これらの特長により、複雑なタンパク質混合物を高い特異性で分離することができます。IgY12カラムは血漿から12 HAPを効果的に除去します。次の水準の量のタンパク質、すなわち中量のタンパク質(MAP、moderately abundant proteins)は、LAP検出の障壁となります。LAPには、その大部分が生物学的に関心が高く、臨床的に重要なバイオマーカーが存在します。このため、LAPを効率的かつ正確に検出および分析するうえで、MAPの分離が新たな問題となっています。
この問題に取り組むため、弊社はさらに、MAPとLAPを分離するSuperMixカラムを作製し、IgYカラムシステムを開発しました。このSuperMixシステムの開発では、IgY12またはIgY14カラムの流通画分でニワトリを免疫し、IgY12またはIgY14カラムの流通タンパク質に対するアフィニティー精製IgY抗体によりカラムを構築しました。
アプリケーション
Seppro® Supermix, LC2 (2mL column) is used to separate moderately abundant proteins (MAP) from human serum low abundant proteins (LAP) after specific human serum highly-abundant proteins (HAP) have been removed using Seppro® IgY12 or IgY14 affinity separation.
その他情報
ヒト血清または血漿から中量のタンパク質の除去用
保管および安定性
Store the column at 2-8 °C. After use, equilibrate the column with 1′ Dilution Buffer containing 0.02% sodium azide and store the column at 2-8 °C with the end-caps tightly sealed. Do Not Freeze the column.
法的情報
Seppro is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • S4199Seppro® Dilution bufferSDS
  • S4324Seppro® Stripping BufferSDS
  • S4449Seppro® Neutralization BufferSDS
  • CLS8163Corning® Costar® Spin-X® centrifuge tube filters, cellulose acetate membrane, pore size 0.45 μm, non-sterileSDS
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Effect of plasma protein depletion on BNP-32 recovery.
Adam M Hawkridge et al.
Clinical chemistry, 54(5), 933-934 (2008-04-30)
Does plasma protein depletion increase lung liquid conductance?
P Dodek
American journal of respiratory and critical care medicine, 154(4 Pt 1), 1213-1215 (1996-10-01)
Majlinda Kullolli et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 939, 10-16 (2013-10-05)
Human plasma is a commonly used diagnostic fluid in clinical chemistry. In-depth plasma proteomic analysis is performed to search for disease biomarkers, however the large dynamic range of protein abundance in plasma presents a substantial analytical challenge. Removal of abundant