Merck
SCP0241
Sigma-Aldrich
スパンタイドII
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C86H104N18O13
分子量:
1597.86
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.32
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
lyophilized
組成
Peptide Content, ≥65%
保管条件
protect from light
保管温度
−20°C
Amino Acid Sequence
Nicotinoyl-Lys-Pro-3Pal-Pro-Cl-Phe-Asn-Trp-Phe-Trp-Leu-Nle-NH2
アプリケーション
Spantide II, a neurokinin-1 receptor (NK-1R) antagonist, is used to control inflammation especially in skin conditions such as psoriasis and contact dermatitis.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3